Dimethylmalonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010 220702500 220700051
220700010.EA 112 EUR
220700010. 220702500. 220700051.
Dimethylmalonat 99+%
Dimethylmalonat
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132.12 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1.156 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008460
CAS-Nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)