Dimethylmalonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
A11007.22 A11007.0E A11007.36
A11007.22EA 24.2 EUR
A11007.22 A11007.0E A11007.36
Dimethylmalonat ≥98%
Dimethylmalonat
Purity: 98+% CAS No.: 108-59-8 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -62° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 774261 Merck Reference: 14,6096 MDL No.: MFCD00008460
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1,156
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008460
CAS-Nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 14,6096