Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
136441-1KG 136441-250G
SIAL136441-1KGEA 126 EUR
SIAL136441-1KG SIAL136441-250G
Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylmalonat
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008460
CAS-Nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169