Diethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112402-1KG
112402-250G
SIAL112402-1KGEA
114
EUR
SIAL112402-1KG
SIAL112402-250G
Diethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Diethylsuccinat
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molecular Weight: 174,2 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –19 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009208 CAS-Nummer: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 12,09038 |