Diethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W237701-10KG-K W237701-1KG-K W237701-25KG-K W237701-5KG-K
SIALW237701-10KG-KEA 446 EUR
SIALW237701-10KG-K SIALW237701-1KG-K SIALW237701-25KG-K SIALW237701-5KG-K
Diethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038