Dimethylglutarat 98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Glutarsäuredimethylester, 1,5-Pentandisäuredimethylester

116231000 116235000
ACRO116231000EA 36 EUR
ACRO116231000 ACRO116235000
Dimethylglutarat 98%
Dimethylglutarat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,087 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008468
CAS-Nummer: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR