Dimethylglutarat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Glutarsäuredimethylester, 1,5-Pentandisäuredimethylester
B24359.14 B24359.22
B24359.14EA 23.9 EUR
B24359.14 B24359.22
Dimethylglutarat ≥98%
Dimethylglutarat
Purity: 98% CAS No.: 1119-40-0 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -37° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 1771444 Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00008468
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,087
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008468
CAS-Nummer: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 14,4473