Dimethylglutarat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Glutarsäuredimethylester, 1,5-Pentandisäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14659.0250
8.14659.1000
8.14659.0250EA
36.4
EUR
8.14659.0250
8.14659.1000
Dimethylglutarat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylglutarat
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 1,087 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008468 CAS-Nummer: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Merck Index: 13,04486 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 160.16 g/mol |
Boiling Point | 210 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Refractive Index | 2.5 mm2/s (25 °C) |
Explosion Limit | 0.9 - 7.9 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |