Diethyladipat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,6-Hexandisäurediethylester, Adipinsäurediethylester
407171000
407175000
ACRO407171000EA
26.5
EUR
ACRO407171000
ACRO407175000
Diethyladipat 99%
Diethyladipat
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Molecular Weight: 202,25 g/mol Siedepunkt: 132 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009215 CAS-Nummer: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Merck Index: 13,00163 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |