Dimethyladipat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00097.0250 8.00097.1000
8.00097.0250EA 42.8 EUR
8.00097.0250 8.00097.1000
Dimethyladipat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethyladipat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: ∼229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,3 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008469
CAS-Nummer: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 11 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4285 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.81 - 8.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
Synonyms Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Hill Formula C8H14O4