Diethyladipat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,6-Hexandisäurediethylester, Adipinsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245720-100G 245720-500G
SIAL245720-100GEA 56.9 EUR
SIAL245720-100G SIAL245720-500G
Diethyladipat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Diethyladipat
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202,25 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: –20…–19 °C (Lit.)
Dichte: 1,009 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009215
CAS-Nummer: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163