Diethyloxalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxalsäurediethylester
159180010 159180025 159180250 159185000 159180100
ACRO159180010EA 51.3 EUR
ACRO159180010 ACRO159180025 ACRO159180250 ACRO159185000 ACRO159180100
Diethyloxalat 99%
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.07 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
Density (20°C) 1.078 to 1.082 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.01 % (as oxalic acid)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm