Diethyloxalat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäurediethylester
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
A14498.0CEA
280
EUR
A14498.0C
A14498.0E
A14498.36
Diethyloxalat ≥99%
Diethyloxalat
Purity: 99%
CAS No.: 95-92-1
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -41°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 606350
Merck Reference: 14,3125
UN No.: 2525
MDL No.: MFCD00009119
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 1,077 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009119 CAS-Nummer: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN: 2525 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3125 |