Diethyloxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Oxalsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 31.3 EUR
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Diethyloxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 185,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C