Diethyloxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxalsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135364-1KG 135364-25G 135364-3KG
SIAL135364-1KGEA 72 EUR
SIAL135364-1KG SIAL135364-25G SIAL135364-3KG
Diethyloxalat, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 185,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152