Diethyloxalat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Oxalsäurediethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

75712-1L 75712-250ML
SIAL75712-1LEA 81.8 EUR
SIAL75712-1L SIAL75712-250ML
Diethyloxalat, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 185,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR