Tributylcitrat 99+%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Citronensäuretributylester, 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretributylester

421440010 421442500
ACRO421440010EA 179 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributylcitrat 99+%
Tributylcitrat
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Molecular Weight: 360,45 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,042 g/cm³
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027217
CAS-Nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR