Tributylcitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Citronensäuretributylester, 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretributylester
A10266.0B A10266.30
A10266.0BEA 121 EUR
A10266.0B A10266.30
Tributylcitrat ≥99%
Tributylcitrat
Purity: 99% CAS No.: 77-94-1 Molecular Formula: C18H32O7 Formula Weight: 360.45 Flash Point: 157°(315°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Weak Melting Point: -20° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 1806072 Merck Reference: 14,1564 MDL No.: MFCD00027217
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Molecular Weight: 360,45 g/mol
Siedepunkt: 325 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 157 °C (315 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027217
CAS-Nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,1564