Tributylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäuretributylester, 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretributylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 37 EUR
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tributylcitrat
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Molecular Weight: 360,45 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027217
CAS-Nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)