Triethylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäuretriethylester, 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäuretriethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 23.8 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Molecular Weight: 276.29 g/mol
Siedepunkt: 294
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150
MDL: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)