1-Naphthylbutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: α-Naphthylbutyrat, Buttersäure(1-naphthyl)ester, Buttersäure(α-naphthyl)ester
334950010 334950050
ACRO334950010EA 34.1 EUR
ACRO334950010 ACRO334950050
1-Naphthylbutyrat 98%
1-Naphthylbutyrat
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molecular Weight: 214.26 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003923
CAS-Nummer: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %