1-Naphthylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
α-Naphthylbutyrat, Buttersäure(1-naphthyl)ester, Buttersäure(α-naphthyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8000-10G
N8000-1G
N8000-250MG
N8000-5G
SIALN8000-10GEA
634
EUR
SIALN8000-10G
SIALN8000-1G
SIALN8000-250MG
SIALN8000-5G
1-Naphthylbutyrat, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylbutyrat
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molecular Weight: 214.26 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 95.5…96.5 °C Dichte: 1.0191 g/cm³ (17.2 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00003923 CAS-Nummer: 3121-70-8 EINECS: 221-500-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...