1-Naphthylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure(1-naphthyl)ester, Essigsäure(α-naphthyl)ester, α-Naphthylacetat
A17482.18 A17482.30
A17482.18EA 53.7 EUR
A17482.18 A17482.30
1-Naphthylacetat ≥99%
1-Naphthylacetat
Purity: 99% CAS No.: 830-81-9 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Beilstein Reference: 2046403 MDL No.: MFCD00003922
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
EINECS: 212-599-8