1-Naphthylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure(1-naphthyl)ester, Essigsäure(α-naphthyl)ester, α-Naphthylacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8505-100G
N8505-25G
N8505-5G
SIALN8505-100GEA
651
EUR
SIALN8505-100G
SIALN8505-25G
SIALN8505-5G
1-Naphthylacetat, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylacetat
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…43 °C Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00003922 CAS-Nummer: 830-81-9 EINECS: 212-599-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...