2-Naphthylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Essigsäure(2-naphthyl)ester, β-Naphthylacetat, Essigsäure(β-naphthyl)ester
A18487.09 A18487.18 A18487.30
A18487.09EA 42.9 EUR
A18487.09 A18487.18 A18487.30
2-Naphthylacetat ≥99%
2-Naphthylacetat
Purity: 99% CAS No.: 1523-11-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1868291 MDL No.: MFCD00004060
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004060
CAS-Nummer: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7