Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B103500-250ML
B103500-5ML
B103500-100ML
B103500-1L
B103500-500ML
SIALB103500-250MLEA
42
EUR
SIALB103500-250ML
SIALB103500-5ML
SIALB103500-100ML
SIALB103500-1L
SIALB103500-500ML
Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Buttersäure
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 163,5 Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0.958 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002814 CAS-Nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Merck Index: 13,01593 |