Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W222100-10KG-K
W222100-1KG-K
W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA
228
EUR
SIALW222100-10KG-K
SIALW222100-1KG-K
SIALW222100-25KG-K
Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Buttersäure
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 163,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,958 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002814 CAS-Nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 13,01593 |