Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Butansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W222119-10KG-K W222119-1KG-K W222119-25KG-K W222119-5KG-K
SIALW222119-10KG-KEA 406 EUR
SIALW222119-10KG-K SIALW222119-1KG-K SIALW222119-25KG-K SIALW222119-5KG-K
Buttersäure, Sigma-Aldrich®
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 163,5
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593