Caprinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Decansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C1875-100G C1875-500G
SIALC1875-100GEA 42.5 EUR
SIALC1875-100G SIALC1875-500G
Caprinsäure, Sigma-Aldrich®
Caprinsäure
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004441
CAS-Nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR