Caprinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Decansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W236403-10KG-K W236403-1KG-K W236403-25KG-K W236403-5KG-K
SIALW236403-10KG-KEA 538 EUR
SIALW236403-10KG-K SIALW236403-1KG-K SIALW236403-25KG-K SIALW236403-5KG-K
Caprinsäure, Sigma-Aldrich®
Caprinsäure
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004441
CAS-Nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764