Caprinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Decansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W236411-10KG-K
W236411-1KG-K
W236411-5KG-K
SIALW236411-10KG-KEA
391
EUR
SIALW236411-10KG-K
SIALW236411-1KG-K
SIALW236411-5KG-K
Caprinsäure, Sigma-Aldrich®
Caprinsäure
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29…32 °C Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004441 CAS-Nummer: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Merck Index: 13,01764 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...