Behensäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Docosansäure
9000338-500
9000338-1
9000338-5
CAYM9000338-500EA
28
EUR
CAYM9000338-500
CAYM9000338-1
CAYM9000338-5
Behensäure
Behensäure
Formel:
C₂₂H₄₄O₂ Molecular Weight: 340.59 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 80 Dichte: 0.8221 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002807 CAS-Nummer: 112-85-6 EINECS: 204-010-8 Merck Index: 13,01024 |