Heptansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Önanthsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W334812-100G-K W334812-1KG-K
SIALW334812-100G-KEA 93 EUR
SIALW334812-100G-K SIALW334812-1KG-K
Heptansäure, Sigma-Aldrich®
Heptansäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004426
CAS-Nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR