Capronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W255904-1KG-K
W255904-25KG-K
W255904-5KG-K
SIALW255904-1KG-KEA
86.3
EUR
SIALW255904-1KG-K
SIALW255904-25KG-K
SIALW255904-5KG-K
Capronsäure, Sigma-Aldrich®
Capronsäure
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –4,8 °C Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004421 CAS-Nummer: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 13,01765 |