Nonadecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Nonadecylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N5252-1G N5252-5G
SIALN5252-1GEA 89.8 EUR
SIALN5252-1G SIALN5252-5G
Nonadecansäure, Sigma-Aldrich®
Nonadecansäure
Formel: C₁₉H₃₈O₂
Molecular Weight: 298,51 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002754
CAS-Nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4