Pelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nonansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N5502-100G
N5502-25G
SIALN5502-100GEA
79.9
EUR
SIALN5502-100G
SIALN5502-25G
Pelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Pelargonsäure
Formel:
C₉H₁₈O₂ Molecular Weight: 158,24 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 0,9055 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004433 CAS-Nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,07198 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...