Pelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W278408-10KG-K
W278408-1KG-K
W278408-20KG-K
W278408-5KG-K
SIALW278408-10KG-KEA
347
EUR
SIALW278408-10KG-K
SIALW278408-1KG-K
SIALW278408-20KG-K
SIALW278408-5KG-K
Pelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Pelargonsäure
Formel:
C₉H₁₈O₂ Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 0,9055 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 133 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004433 CAS-Nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,07198 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...