Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Octadecansäure
MQ200
175366-100G
175366-1KG
175366-5KG
SIAL175366-100GEA
36.3
EUR
SIAL175366-100G
SIAL175366-1KG
SIAL175366-5KG
Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284.48 g/mol Siedepunkt: 361 Schmelzpunkt: 67 Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002752 CAS-Nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |