Stearinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Octadecansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W303518-1KG-K W303518-8KG-K
SIALW303518-1KG-KEA 80.6 EUR
SIALW303518-1KG-K SIALW303518-8KG-K
Stearinsäure, Sigma-Aldrich®
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molecular Weight: 284.48 g/mol
Siedepunkt: 361
Schmelzpunkt: 67
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR