Valeriansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Pentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240370-100ML 240370-5ML
SIAL240370-100MLEA 49.1 EUR
SIAL240370-100ML SIAL240370-5ML
Valeriansäure, Sigma-Aldrich®
Valeriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004413
CAS-Nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR