Natriumbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 123 EUR
8.20236.0250 8.20236.1000
Natriumbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Schmelzpunkt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol