Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Buttersäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5887-1G B5887-250MG B5887-5G
SIALB5887-1GEA 215 EUR
SIALB5887-1G SIALB5887-250MG SIALB5887-5G
Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110.09 g/mol
Schmelzpunkt: 244
Dichte: 1.324 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6