Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1190-100G P1190-1KG P1190-500G
SIALP1190-100GEA 71.6 EUR
SIALP1190-100G SIALP1190-1KG SIALP1190-500G
Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molecular Weight: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM