Natriumacetat, wasserfrei 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
149610010 149610025 149610050
ACRO149610010EA 83 EUR
ACRO149610010 ACRO149610025 ACRO149610050
Natriumacetat, wasserfrei 99+%, reinst
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881,4
Schmelzpunkt: 324 °C
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm