Natriumacetat, wasserfrei 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
ACRO327292500EA 47.1 EUR
ACRO327292500 ACRO327290025
Natriumacetat, wasserfrei 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82,03 g/mol
Schmelzpunkt: 324 °C
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C)
UV at 260 nm A: ≤0.01
UV at 280 nm A: ≤0.01
UV (0.1 M in water)
pH 7 to 9.2 (5 % in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)