Natriumacetat, wasserfrei 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
424255000 424250025
ACRO424255000EA 53.7 EUR
ACRO424255000 ACRO424250025
Natriumacetat, wasserfrei 99+% ACS
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881,4
Schmelzpunkt: 324 °C
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (120°C)
pH 7.0 to 9.2 (5 % at 25.0°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %