Natriumacetat, wasserfrei ≥99,997% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
11005.22EA
493
EUR
11005.22
11005.14
11005.06
Natriumacetat, wasserfrei ≥99,997% (Metall-Basis)
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82,03 g/mol Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 324 °C Dichte: 1,528 Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |