Natriumacetat, wasserfrei ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
0602-1KGEA 135 EUR
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Natriumacetat, wasserfrei ≥99% ACS
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,002%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,001%
Trocknungsverlust ≤ 1%
Magnesium ≤ 0,002%
pH (5%, Wasser)@25°C 7 - 9,2
Phosphate ≤ 0,001%
Purity ≥ 99%
Sulphate ≤ 0,003%