Natriumacetat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 16 EUR
CAYM400037-100 CAYM400037-500
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82,03 g/mol
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711