Natriumacetat, wasserfrei, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

15284.3600 15284.5600 15284.5601 15284.2600 15284.4600 15284.6600 15284.7500
KRAF15284.3600EA 62.1 EUR
KRAF15284.3600 KRAF15284.5600 KRAF15284.5601 KRAF15284.2600 KRAF15284.4600 KRAF15284.6600 KRAF15284.7500
Natriumacetat, wasserfrei, reinst
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881,4
Schmelzpunkt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR